Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
14960-1KG
14960-250G
SIAL14960-1KGEA
115
EUR
SIAL14960-1KG
SIAL14960-250G
Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Diisopropanolamin
Formel:
C₆H₁₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004531 CAS-Nummer: 110-97-4 EINECS: 203-820-9 |