Bisacrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
M-Clarity™ quality level = MQ100
146072-100G
146072-500G
SIAL146072-100GEA
52.6
EUR
SIAL146072-100G
SIAL146072-500G
Bisacrylamid, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamid
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Siedepunkt: 125 °C (3.33 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1.235 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |