2-Butyl-2-ethyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-hexanol, 3,3-Bis(hydroxymethyl)heptane, 2-Butyl-2-ethylpropane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
142476-500G
142476-100G
SIAL142476-500GEA
138
EUR
SIAL142476-500G
SIAL142476-100G
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
Formel:
C₉H₂₀O₂ Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39 °C Dichte: 0.931 g/cm³ (50 °C) |
MDL Number:
MFCD00004697 CAS-Nummer: 115-84-4 EINECS: 204-111-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...