N,N-Dimethylhydrazin
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1-Dimethylhydrazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10408.0100
8.10408.0500
8.10408.0100EA
78.5
EUR
8.10408.0100
8.10408.0500
N,N-Dimethylhydrazin
N,N-Dimethylhydrazin
Formel:
C₂H₈N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
57-14-7 EINECS: 200-316-0 UN-Nummer: 1163 ADR: 6.1 (3, 8),I |