2-Ethylhexylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilisierung:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00835.0100
8.00835.0500
8.00835.9022
8.00835.0100EA
32
EUR
8.00835.0100
8.00835.0500
8.00835.9022
2-Ethylhexylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylacrylat
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009495 CAS-Nummer: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.1 g/l (25 °C) |
Melting Point | -90 °C |
Molar Mass | 184.27 g/mol |
Boiling Point | 229 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.12 hPa (20 °C) |
Flash Point | 86 °C |
Explosion Limit | 0.9 - 6.0 %(V) |
Density | 0.887 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 230 °C |