Citronensäure 50%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Achtung
|
4.80855.1000
4.80855.9950
4.80855.9025
4.80855.9180
4.80855.1000EA
109
EUR
4.80855.1000
4.80855.9950
4.80855.9025
4.80855.9180
Citronensäure 50%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Citronensäure
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS-Nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 |