Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
TL00590.1 TL00590.10 TL00590.50
MAYBTL00590.1EA 0 EUR
MAYBTL00590.1 MAYBTL00590.10 MAYBTL00590.50
Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00017511
CAS-Nummer: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4