2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
SPB06067.1 SPB06067EA
MAYBSPB06067.1EA 0 EUR
MAYBSPB06067.1 MAYBSPB06067EA
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₈ClF₃N₂
MDL Number: MFCD00102619
CAS-Nummer: 3107-34-4