4-Iodphenylhydrazin
Lieferant: Thermo Scientific
RF01374DA RF01374EA
MAYBRF01374DAEA 0 EUR
MAYBRF01374DA MAYBRF01374EA
4-Iodphenylhydrazin
4-Iodphenylhydrazin
Formel: C₆H₇IN₂
MDL Number: MFCD00052688
CAS-Nummer: 13116-27-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III