2,4-Difluorphenylhydrazin
Lieferant: Thermo Scientific
RF01198.1
RF01198.10
MAYBRF01198.1EA
0
EUR
MAYBRF01198.1
MAYBRF01198.10
2,4-Difluorphenylhydrazin
2,4-Difluorphenylhydrazin
Formel:
C₆H₆F₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00042256 CAS-Nummer: 40594-30-7 |