1-Chlor-2,5-diethoxy-4-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
BTB13407.1 BTB13407.10
MAYBBTB13407.1EA 0 EUR
MAYBBTB13407.1 MAYBBTB13407.10
1-Chlor-2,5-diethoxy-4-nitrobenzol
1-Chloro-2,5-diethoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₄
CAS-Nummer: 91-43-0
EINECS: 202-067-3