4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
BTB08671.1
BTB08671.50
MAYBBTB08671.1EA
0
EUR
MAYBBTB08671.1
MAYBBTB08671.50
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈ClFN₂ |
MDL Number:
MFCD00012942 CAS-Nummer: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |