3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
BTB08665.1
BTB08665.10
BTB08665.50
MAYBBTB08665.1EA
0
EUR
MAYBBTB08665.1
MAYBBTB08665.10
MAYBBTB08665.50
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ |
MDL Number:
MFCD00012938 CAS-Nummer: 63352-99-8 EINECS: 264-109-7 |