2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
BTB07528.1 BTB07528.10 BTB07528.50
MAYBBTB07528.1EA 0 EUR
MAYBBTB07528.1 MAYBBTB07528.10 MAYBBTB07528.50
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
MDL Number: MFCD00012927
CAS-Nummer: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9