6-Chlor-m-anisidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
L20162.06
L20162.14
L20162.22
L20162.06EA
59.7
EUR
L20162.06
L20162.14
L20162.22
6-Chlor-m-anisidin ≥98%
6-Chlor-m-anisidin
Purity: 98+%
CAS No.: 2401-24-3
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Refractive Index: 1.5865
Odour: Characteristic
Boiling Point: 135-137°/12mm
Beilstein Reference: 2082193
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00047830
Formel:
C₇H₈ClNO Siedepunkt: 135…137 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 27 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047830 CAS-Nummer: 2401-24-3 EINECS: 219-277-6 UN-Nummer: 2233 ADR: 6.1,III |