3,3'-Diaminodiphenylsulfon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3'-Sulphonyldianiline, 3,3'-sulphonyldianiline, 3-Aminophenyl sulphone, DADPS
L11400.14 L11400.22
L11400.14EA 34.2 EUR
L11400.14 L11400.22
3,3'-Diaminodiphenylsulfon 98%
3,3'-Diaminodiphenylsulfon
Purity: 98% CAS No.: 599-61-1 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 171-174° Beilstein Reference: 2215938 MDL No.: MFCD00007792
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007792
CAS-Nummer: 599-61-1
EINECS: 209-967-5