1,2-Dibenzoylethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L08652.03
L08652.06
L08652.03EA
65.5
EUR
L08652.03
L08652.06
1,2-Dibenzoylethan ≥98%
1,2-Dibenzoylethan
Purity: 98+%
CAS No.: 495-71-6
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 144-148°
Boiling Point: 260°/15mm
MDL No.: MFCD00037818
Formel:
C₁₆H₁₄O₂ Siedepunkt: 260 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 144…148 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037818 CAS-Nummer: 495-71-6 |