3-Fluorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
L07418.06 L07418.14
L07418.06EA 75.9 EUR
L07418.06 L07418.14
3-Fluorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
3-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2924-16-5 Molecular Formula: C6H7FN2.HCl Formula Weight: 162.60 Melting Point: ca 268° dec. Beilstein Reference: 3627729
Formel: C₆H₈ClFN₂
Schmelzpunkt: ∼ 268 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012934
CAS-Nummer: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4