Bis(4-fluorphenyl)sulfon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L04723.06
L04723.14
L04723.06EA
35.1
EUR
L04723.06
L04723.14
Bis(4-fluorphenyl)sulfon ≥98%
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Purity: 98+%
CAS No.: 383-29-9
Molecular Formula: C12H8F2O2S
Formula Weight: 254.25
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1970911
MDL No.: MFCD00000350
Formel:
C₁₂H₈F₂O₂S Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000350 CAS-Nummer: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |