1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H53436.03 H53436.06 H53436.14
H53436.03EA 46.1 EUR
H53436.03 H53436.06 H53436.14
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiin ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiin
Purity: 98% CAS No.: 71789-10-1 Molecular Formula: C8H12Si Formula Weight: 136.27 Flash Point: 8°(46°F) Boiling Point: 42°/25mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00066350
Formel: C₈H₁₂Si
Siedepunkt: 42 °C (25 mmHg)
Dichte: 0,789
Flammpunkt: 8 °C (46 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066350
CAS-Nummer: 71789-10-1
ADR: 3,II