3-Brom-5-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32635.03 H32635.06
H32635.03EA 39.5 EUR
H32635.03 H32635.06
3-Brom-5-methoxybenzoesäure ≥98%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 157893-14-6 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00266858
Formel: C₈H₇BrO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00266858
CAS-Nummer: 157893-14-6