3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
H26189.03
H26189.06
H26189.03EA
41
EUR
H26189.03
H26189.06
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 134993-88-7
Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 264-266°
MDL No.: MFCD03094171
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Schmelzpunkt: 264…266 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094171 CAS-Nummer: 134993-88-7 |