Natriumtoluol-4-sulfonat ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 39.4 EUR
A19332.18 A19332.30
Natriumtoluol-4-sulfonat ≥90%
Natriumtoluol-4-sulfonat
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Formel: C₇H₇NaO₃S
Molekulargewicht: 194.19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798566
CAS-Nummer: 657-84-1
EINECS: 211-522-5