Dapson 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
A18976.22 A18976.36
A18976.22EA 50.1 EUR
A18976.22 A18976.36
Dapson 98%
Dapson
Purity: 98% CAS No.: 80-08-0 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 788055 Merck Reference: 14,2822 MDL No.: MFCD00007887
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 175…178 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007887
CAS-Nummer: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Merck Index: 14,2822