2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
A17201.06
A17201.14
A17201.22
A17201.06EA
125
EUR
A17201.06
A17201.14
A17201.22
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin ≥98%
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Purity: 98%
CAS No.: 3682-35-7
Molecular Formula: C18H12N6
Formula Weight: 312.34
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 282581
Merck Reference: 14,9750
MDL No.: MFCD00006045
Formel:
C₁₈H₁₂N₆ Schmelzpunkt: 248…252 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006045 CAS-Nummer: 3682-35-7 EINECS: 222-965-9 Merck Index: 14,9750 |