Nitrosiumtetrafluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
A15806.04 A15806.09 A15806.18
A15806.04EA 33.6 EUR
A15806.04 A15806.09 A15806.18
Nitrosiumtetrafluoroborat ≥98%
Nitrosium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 14635-75-7 Molecular Formula: NOBF4 Formula Weight: 116.82 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Boiling Point: 250°/0.01mm subl. Merck Reference: 14,6649 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011433
Formel: BF₄NO
Siedepunkt: 250 °C (0.01 mmHg) (subl.)
Schmelzpunkt: 250 °C (subl.)
Dichte: 2.185
MDL Number: MFCD00011433
CAS-Nummer: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6649