tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate
A14828.22 A14828.36
A14828.22EA 27.7 EUR
A14828.22 A14828.36
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat 96%
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat
Purity: 96% CAS No.: 5785-44-4 Molecular Formula: C12H10Ca3O14.4H2O Formula Weight: 572.60 (500.54anhy) MDL No.: MFCD00150786
Formel: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150786
CAS-Nummer: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7