2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03
A14781.06
A14781.03EA
42.8
EUR
A14781.03
A14781.06
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin ≥97%
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Purity: 97%
CAS No.: 365-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 57-63°
Beilstein Reference: 641592
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Schmelzpunkt: 57…63 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052687 CAS-Nummer: 365-34-4 |