2-Fluorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
A13716.03 A13716.06
A13716.03EA 30.7 EUR
A13716.03 A13716.06
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid ≥98%
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2924-15-4 Molecular Formula: C6H7FN2.HCl Formula Weight: 162.60 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 3627985
Formel: C₆H₈ClFN₂
Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012927
CAS-Nummer: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9