Pentafluorphenylhydrazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13302.06 A13302.14 A13302.22
A13302.06EA 44.6 EUR
A13302.06 A13302.14 A13302.22
Pentafluorphenylhydrazin ≥97%
Pentafluorphenylhydrazin
Purity: 97% CAS No.: 828-73-9 Molecular Formula: C6H3F5N2 Formula Weight: 198.09 Melting Point: 73-78° Beilstein Reference: 747800
Formel: C₆H₃F₅N₂
Schmelzpunkt: 73…78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007574
CAS-Nummer: 828-73-9
EINECS: 212-586-7