Methylacrylat ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acrylic acid methyl ester
Stabilisierung: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
A13128.AE A13128.AP
A13128.AEEA 25.4 EUR
A13128.AE A13128.AP
Methylacrylat ≥99% stabilisiert
Methylacrylat
Stabilized with ca 15 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 96-33-3 Molecular Formula: CH2=CHCO2CH3 Formula Weight: 86.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4030 Odour: Stench Melting Point: -75° Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 605396 Merck Reference: 14,6011 UN No.: 1919 MDL No.: MFCD00008627
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 79…81 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0.956
Flammpunkt: –3 °C (26 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008627
CAS-Nummer: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN-Nummer: 1919
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6011