(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
A12114.06
A12114.03
A12114.06EA
102
EUR
A12114.06
A12114.03
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 458-09-3
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 130-133°
MDL No.: MFCD00004348
Formel:
C₈H₇FO₃ Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004348 CAS-Nummer: 458-09-3 EINECS: 207-275-8 |