(4-Bromphenyl)methylsulfon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzene
A11427.09 A11427.18
A11427.09EA 52.7 EUR
A11427.09 A11427.18
(4-Bromphenyl)methylsulfon ≥98%
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Purity: 98+% CAS No.: 3466-32-8 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Melting Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045675
Formel: C₇H₇BrO₂S
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025065
CAS-Nummer: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0