Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10787.14 A10787.22 A10787.36
A10787.14EA 40.1 EUR
A10787.14 A10787.22 A10787.36
Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat ≥98%
Methyl-5-chlor-2-methoxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 33924-48-0 Molecular Formula: C9H9ClO3 Formula Weight: 200.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 235-240° Beilstein Reference: 2719088 MDL No.: MFCD00017511
Formel: C₉H₉ClO₃
Siedepunkt: 235…240 °C
Dichte: 1,259
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017511
CAS-Nummer: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4