2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A10717.06 A10717.14 A10717.22
A10717.06EA 55.4 EUR
A10717.06 A10717.14 A10717.22
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid ≥97%
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Purity: 97% CAS No.: 21938-47-6 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.49 Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 3708910
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
Schmelzpunkt: ∼ 204 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052265
CAS-Nummer: 21938-47-6