Roses Metall (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40516.22
40516.36
40516.22EA
190
EUR
40516.22
40516.36
Roses Metall (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), Barren
Roses Metall
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt%
Physical Form: Low melting alloy
Melting Point: 95-96°
MDL No.: MFCD00804027