Chlordimethylvinylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
336730050
336730250
ACRO336730050EA
29.8
EUR
ACRO336730050
ACRO336730250
Chlordimethylvinylsilan 97%
Chlordimethylvinylsilan
Formel:
C₄H₉ClSi Flammpunkt: –4 °C |
MDL Number:
MFCD00018090 CAS-Nummer: 1719-58-0 EINECS: 217-007-1 UN-Nummer: 2985 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |