Bis(4-chlorphenyl)sulfon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 117 EUR
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorphenyl)sulfon 97%
Bis(4-chlorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Siedepunkt: 397 °C
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Flammpunkt: 233 °C
MDL Number: MFCD00000619
CAS-Nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %