D-Cycloserin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
228480010
228480050
228480250
ACRO228480010EA
74.5
EUR
ACRO228480010
ACRO228480050
ACRO228480250
D-Cycloserin 98%
D-Cycloserin
Formel:
C₃H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 147 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005353 CAS-Nummer: 68-41-7 EINECS: 200-688-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (60°C, 3 hrs) (vacuum) |
UV | at 285 nm A: ≤0.8 |
Condensation products | (0.04 % in 0.1 N NaOH) |
Potency | ≥900 µg/mg |
Residue after ignition | ≤0.5 % |
pH | 5.5 to 6.5 (10 % solution) |
Specific optical rotation | +108° to +114° (20°C, 589 nm) (c=5, 2N NaOH) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |