Natriumdihydrogencitrat, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
215331000 215335000 215330025
ACRO215331000EA 26.6 EUR
ACRO215331000 ACRO215335000 ACRO215330025
Natriumdihydrogencitrat, wasserfrei 99%, rein
Natriumdihydrogencitrat
Formel: C₆H₇NaO₇
Schmelzpunkt: 209…215 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013067
CAS-Nummer: 18996-35-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %