2,4-Toluoldiisocyanat 75%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 121 EUR
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
2,4-Toluoldiisocyanat 75%, technische Qualität
2,4-Toluoldiisocyanat
Formel: C₉H₆N₂O₂
Siedepunkt: 115…120 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 12.5…13.5 °C
Dichte: 1.22 g/cm³
Flammpunkt: 127 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002011
CAS-Nummer: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN-Nummer: 2078
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate