3-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
167370050
167370100
ACRO167370050EA
47.1
EUR
ACRO167370050
ACRO167370100
3-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
3-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈ClFN₂ Schmelzpunkt: 268 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00012934 CAS-Nummer: 2924-16-5 EINECS: 220-886-4 UN-Nummer: 2811 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |