Bis(4-fluorphenyl)sulfon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
119620250
119621000
ACRO119620250EA
96.7
EUR
ACRO119620250
ACRO119621000
Bis(4-fluorphenyl)sulfon 99%
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Formel:
C₁₂H₈F₂O₂S Schmelzpunkt: 97…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000350 CAS-Nummer: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 100 °C |
GC | ≥98.5 % |