trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
112580050
112580250
ACRO112580050EA
57.3
EUR
ACRO112580050
ACRO112580250
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion 97%
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion
Formel:
C₁₆H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 108…112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003083 CAS-Nummer: 959-28-4 EINECS: 213-498-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
GC | ≥96.0 % |