1-Brom-3-fluorbenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 39.4 EUR
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Brom-3-fluorbenzol 99%
1-Brom-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molekulargewicht: 175 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.567 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000326
CAS-Nummer: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %