1-Brom-3,5-difluorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Difluorobromobenzene
SB01205.1
SB01205.10
SB01205.50
MAYBSB01205.1EA
0
EUR
MAYBSB01205.1
MAYBSB01205.10
MAYBSB01205.50
1-Brom-3,5-difluorbenzol
1-Brom-3,5-difluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrF₂ Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 1.676 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010305 CAS-Nummer: 461-96-1 EINECS: 416-710-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |