1-Brom-3,5-difluorbenzol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A14053.06 A14053.09 A14053.14 A14053.22 A14053.30
A14053.06EA 33.9 EUR
A14053.06 A14053.09 A14053.14 A14053.22 A14053.30
1-Brom-3,5-difluorbenzol ≥98%
1-Brom-3,5-difluorbenzol

Purity: 98% CAS No.: 461-96-1 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: -27° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 1931520 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00010305

Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1,676
Flammpunkt: 44 °C (111 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010305
CAS-Nummer: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR