Verpackungsflaschen, Enghals, rund, LDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
312088-0004 312088-0016 312088-0032
NALG312088-0004EA 630 EUR
NALG312088-0004 NALG312088-0016 NALG312088-0032
Verpackungsflaschen, Enghals, rund, LDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • Hervorragende Stoß- und Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Auslaufsicher
Zum Lagern, Versenden und Verpacken von Flüssigkeiten entwickelt.
Includes natural, polypropylene closures, ideal material for trace metal analysis because of LDPE low trace metal content, leakproof when used with Nalgene closures.
Zertifizierungen: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.