1-Brom-2-fluorbenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 40.3 EUR
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Brom-2-fluorbenzol 99%
1-Brom-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.6 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000282
CAS-Nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %