3,5-Dibrom-1-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
A15078.14
A15078.22
A15078.14EA
136
EUR
A15078.14
A15078.22
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol ≥98%
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Purity: 98+%
CAS No.: 1435-51-4
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₃Br₂F Molekulargewicht: 253.9 g/mol Siedepunkt: 204…206 °C Dichte: 2.018 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061119 CAS-Nummer: 1435-51-4 |